Få mere at vide
1,3-dibrombutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339829
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339829 25 g 25g
11349829 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339829 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24123.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107-80-2 | C4H8Br2 | 215.916 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-80-2
Molekylær formel C4H8Br2
Molekylvægt (g/mol) 215.916
MDL nummer MFCD00000152
InChI nøgle XZNGUVQDFJHPLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym butane, 1,3-dibromo, 1,3-butylene bromide, 1,3 dibromobutane, 1,3-dibrombutan, butane,1,3-dibromo, 1,3-dibromo-butan, 1,3-butylenebromide, 1,3-dibromo butane, 1,3-dibromo-butane, pubchem3866
PubChem CID 7889
IUPAC navn 1,3-dibrombutan
SMIL CC(CCBr)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dibromobutane
Tæthed 1.789
Kogepunkt 173°C to 176°C
Flammepunkt None
Brydningsindeks 1.5095
Mængde 25 g
Beilstein 1731231
Formel vægt 215.93
Procent renhed 98%