Få mere at vide
1,3-Dibromoadamantane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dibromoadamantane |
| CAS | 876-53-9 |
| Molekylær formel | C10 H14 Br2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14Br2/c11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(12,3-7)6-9/h7-8H,1-6H2/t7-,8+,9+,10- |
| SMIL | Br[C@@]12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@](Br)(C3)C1)C2 |
| IUPAC navn | 1,3-dibromoadamantane |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.03 |
| Formel vægt | 291.9462 |