Få mere at vide
1,3-Dibromoacetone, Technical Grade, TRC
Artikelnummer. 30374022
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374022 50 g
30374760 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30374022 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42277550G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 816-39-7
Molekylær formel C3 H4 Br2 O
Molekylvægt (g/mol) 215.87
Synonym 2-Propanone, 1,3-dibromo-, 1,3-Dibromo-2-propanone, 1,3-Dibromoacetone, Bis(bromomethyl) ketone, NSC 249810
IUPAC navn 1,3-dibromopropan-2-one
SMIL BrCC(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dibromoacetone
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C3H4Br2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2
Formel vægt 213.8629