Få mere at vide
1,3-Dibromo-5-fluorobenzene-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dibromo-5-fluorobenzene-D3 |
| CAS | 1219805-87-4 |
| Molekylær formel | C6 D3 Br2 F |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 1,3-Dibromo-5-fluorobenzene-d3, 2,4-Dibromo-6-fluorobenzene-1,3,5-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H3Br2F/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3 H/i1D,2 D,3 D |
| SMIL | [2 H]c1c(F)c([2 H])c(Br)c([2 H])c1Br |
| IUPAC navn | 1,3-dibromo-2,4,6-trideuterio-5-fluorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.9129 |
| Formel vægt | 254.8774 g/mol |
| Vis mere |