Få mere at vide
1,3-dibrom-5-chlorbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431030
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11431030 1 g 1g
11441030 5 g 5g
11451030 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431030 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25411.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 14862-52-3 | Molekylformel: C6H3Br2Cl | Molekylvægt: 270,348 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14862-52-3
Molekylær formel C6H3Br2Cl
Molekylvægt (g/mol) 270.348
MDL nummer MFCD00070765
InChI nøgle FNKCOUREFBNNHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromochlorobenzene, 1-chloro-3,5-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo-5-chloro, pubchem3634, ambsclk-224, intermediates-zcf02139, ksc181m3d, 1,3-dibromo-5-chloro-benzene, tpc-i027, fnkcourefbnnhg-uhfffaoysa
PubChem CID 84676
IUPAC navn 1,3-dibrom-5-chlorbenzen
SMIL C1=C(C=C(C=C1Br)Br)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dibromo-5-chlorobenzene
Smeltepunkt 95 °C til 98 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 270.35
Procent renhed 98%