Få mere at vide
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 77-48-5 |
| Smeltepunkt | 186.0°C to 192.0°C |
| Tæthed | 1.00 g/cm3 at 25°C |
| MDL nummer | MFCD00003189 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin, 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.92 |
| Grad | Research |