Få mere at vide
1,3-Dibrom-5,5-dimethylhydantoin, 98%
Artikelnummer. 11402917
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402917 100 g 100g
11412917 500 g 500g
11422917 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15510.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 77-48-5 | C5H6Br2N2O2 | 285,923 g/mol
Det bruges til drikkevandsrensning, rekreativ vandbehandling, som blegemiddel i papirmasse- og papirfabrikker og til behandling af industrielle/kommercielle vandkølingssystemer. Det er et effektivt og selektivt middel til oxidation af thioler til disulfider i opløsning eller under opløsningsmiddelfrie forhold.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til drikkevandsrensning, rekreativ vandbehandling, som blegemiddel i papirmasse- og papirfabrikker og til behandling af industrielle/kommercielle vandkølingssystemer. Det er et effektivt og selektivt middel til oxidation af thioler til disulfider i opløsning eller under opløsningsmiddelfrie forhold.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, ether, benzen. Uopløselig i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, reduktionsmidler, brændbare stoffer, organiske materialer, metalpulvere& fugtighed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-48-5
Molekylær formel C5H6Br2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 285.923
MDL nummer MFCD00003189
InChI nøgle VRLDVERQJMEPIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibromo-5,5-dimethylhydantoin, dibromantin, dibromantine, take charge orange, dbdmh, n,n'-dibromodimethylhydantoin, 5,5-dimethyl-1,3-dibromohydantoin, 2,4-imidazolidinedione, 1,3-dibromo-5,5-dimethyl, 1,3-dibromo-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, unii-v9r5f9i7mz
PubChem CID 6479
IUPAC navn 1,3-dibrom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
SMIL CC1(C(=O)N(C(=O)N1Br)Br)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Smeltepunkt ∼198°C (decomposition)
Flammepunkt 155°C (311°F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3085
Beilstein 146024
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in Alcohol,Ether,Benzene. Insoluble in Water.
Formel vægt 285.93
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin