Få mere at vide
1,3-Dibrom-5,5-dimethylhydantoin, 98%
Artikelnummer. 10347540 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10347540 500 g Plastflaske 500g
10275500 25 g Plastflaske 25g
13408418 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10347540 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 169545000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 77-48-5 | C5H6Br2N2O2 | 285,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-48-5
Molekylær formel C5H6Br2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 285.91
MDL nummer MFCD00003189
InChI nøgle VRLDVERQJMEPIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibromo-5,5-dimethylhydantoin, dibromantin, dibromantine, take charge orange, dbdmh, n,n'-dibromodimethylhydantoin, 5,5-dimethyl-1,3-dibromohydantoin, 2,4-imidazolidinedione, 1,3-dibromo-5,5-dimethyl, 1,3-dibromo-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, unii-v9r5f9i7mz
PubChem CID 6479
IUPAC navn 1,3-dibrom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
SMIL CC1(C(=O)N(C(=O)N1Br)Br)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dibromo-5, 5-dimethylhydantoin
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 187,0 °C til 191,0 °C
Farve Creme eller gul
Flammepunkt 155 °C
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (Iodometri)
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Fieser 01,208; 02,108; 12,158; 15,112
Merck Index 15,3022
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,1% (25 °C). Andre opløseligheder: opløselig i kloroform og glasialt eddikesyre, 0,8% i benzen - 0,02% i ccl4 (25 °C), uopløselig i hexan, nedbrydes i ethylalkohol og acetone
Formel vægt 285.91
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.