Få mere at vide
1,3-dibrom-3-methylbutan, 98 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dibromo-3-methylbutane |
| Tæthed | 1.69 |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 229.95 |
| Procent renhed | 98% |