Få mere at vide
1,3-dibrom-3-methylbutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444447
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444447 5 g 5g
11454447 25 g 25g
11464447 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20468.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24443-15-0 | C5H10Br2 | 229.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24443-15-0
Molekylær formel C5H10Br2
Molekylvægt (g/mol) 229.94
MDL nummer MFCD00060773
InChI nøgle XMJFMQSXQQUJTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butane, 1,3-dibromo-3-methyl, acmc-20ap4g, 2,4-dibromo-2-methylbutane
PubChem CID 141113
IUPAC navn 1,3-dibrom-3-methylbutan
SMIL CC(C)(Br)CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dibromo-3-methylbutane
Tæthed 1.69
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 229.95
Procent renhed 98%