Få mere at vide
1,3-dibrom-2-propanol, 95%
Artikelnummer. 10569082 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10569082 100 g Glasflaske 100g
10055882 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10569082 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406541000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 96-21-9 | C3H6Br2O | 217,89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-21-9
Molekylær formel C3H6Br2O
Molekylvægt (g/mol) 217.89
MDL nummer MFCD00000216
InChI nøgle KIHQZLPHVZKELA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibromo-2-propanol, 2-propanol, 1,3-dibromo, 1,3-dibromohydrin, glycerol 1,3-dibromohydrin, 2-hydroxy-1,3-dibromopropane, 1,3-dibromo-2-hydroxypropane, alpha-dibromohydrin, .alpha.-dibromohydrin, glycerol alpha,gamma-dibromohydrin, glycerol alpha,gamma-dibromohydrine
PubChem CID 7287
IUPAC navn 1,3-dibrompropan-2-ol
SMIL OC(CBr)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dibromo-2-propanol
Navn note praksis, 85%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun eller farveløs til gul
Tæthed 2.1300g/mL
Kogepunkt 219 °C
Flammepunkt 46 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2BrCHOHCH2Br
Brydningsindeks 1,5500 til 1,554
Mængde 100 g
Beilstein 01, 365
Specifik vægtfylde 2.13
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: meget opløselige i acetone, ethylether og ethanol
Formel vægt 217.89
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dibromo-2-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.