Få mere at vide
1,3-dibrom-2-propanol, 95%
Artikelnummer. 10055882 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10055882 25 g Glasflaske 25g
10569082 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10055882 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406540250
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 96-21-9 | C3H6Br2O | 217,89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-21-9
Molekylær formel C3H6Br2O
Molekylvægt (g/mol) 217.89
MDL nummer MFCD00000216
InChI nøgle KIHQZLPHVZKELA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibromo-2-propanol, 2-propanol, 1,3-dibromo, 1,3-dibromohydrin, glycerol 1,3-dibromohydrin, 2-hydroxy-1,3-dibromopropane, 1,3-dibromo-2-hydroxypropane, alpha-dibromohydrin, .alpha.-dibromohydrin, glycerol alpha,gamma-dibromohydrin, glycerol alpha,gamma-dibromohydrine
PubChem CID 7287
IUPAC navn 1,3-dibrompropan-2-ol
SMIL OC(CBr)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dibromo-2-propanol
Navn note praksis, 85%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun eller farveløs til gul
Tæthed 2.1300g/mL
Kogepunkt 219 °C
Flammepunkt 46 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2BrCHOHCH2Br
Brydningsindeks 1,5500 til 1,554
Mængde 25 g
Beilstein 01, 365
Specifik vægtfylde 2.13
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: meget opløselige i acetone, ethylether og ethanol
Formel vægt 217.89
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dibromo-2-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.