missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,3-Dibromo-2-methoxy-5-nitrobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dibromo-2-methoxy-5-nitrobenzene |
| CAS | 31106-74-8 |
| Molekylær formel | C7H5Br2NO3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Br2NO3/c1-13-7-5(8)2-4(10(11)12)3-6(7)9/h2-3H,1H3 |
| SMIL | O=N(=O)C1=CC(Br)=C(OC)C(Br)=C1 |
| IUPAC navn | 1,3-dibromo-2-methoxy-5-nitrobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.93 |
| Formel vægt | 308.86 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?