Få mere at vide
1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane, 98%
Artikelnummer. 11493534
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493534 5 g 5g
11403544 25 g 25g
11413544 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493534 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11217.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 22094-18-4 | C5H10Br2O2 | 261.941 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22094-18-4
Molekylær formel C5H10Br2O2
Molekylvægt (g/mol) 261.941
MDL nummer MFCD00051792
InChI nøgle CPAHOXOBYHMHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibromoacetone dimethyl acetal, 1,3-acetone dibromide dimethyl acetal, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy-propane, 2-bromo-1-bromomethyl-1,1-dimethoxyethane, 1,3-dibromoacetone dimethyl ketal, propane, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy, pubchem2043, ag120 intermediates, acmc-1ck33, timtec-bb sbb039320
PubChem CID 2734196
IUPAC navn 1,3-dibrom-2,2-dimethoxypropan
SMIL COC(CBr)(CBr)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane
Smeltepunkt 64°C to 67°C
Mængde 5 g
Beilstein 1698992
Formel vægt 261.95
Procent renhed 99%