Få mere at vide
1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10570902 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10570902 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10570902 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 355090050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22094-18-4
Molekylær formel C5H10Br2O2
Molekylvægt (g/mol) 261.94
MDL nummer MFCD00051792
InChI nøgle CPAHOXOBYHMHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibromoacetone dimethyl acetal, 1,3-acetone dibromide dimethyl acetal, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy-propane, 2-bromo-1-bromomethyl-1,1-dimethoxyethane, 1,3-dibromoacetone dimethyl ketal, propane, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy, pubchem2043, ag120 intermediates, acmc-1ck33, timtec-bb sbb039320
PubChem CID 2734196
IUPAC navn 1,3-dibrom-2,2-dimethoxypropan
SMIL COC(CBr)(CBr)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dibromo-2, 2-dimethoxypropane
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 65°C to 68°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 261.94
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver