Få mere at vide
1,3-Dibenzyloxy-2-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dibenzyloxy-2-propanol |
| CAS | 6972-79-8 |
| Molekylær formel | C17 H20 O3 |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O3/c18-17(13-19-11-15-7-3-1-4-8-15)14-20-12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2 |
| SMIL | OC(COCc1ccccc1)COCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1,3-bis(phenylmethoxy)propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.34 |
| Formel vægt | 272.1412 |