missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,3-Dibenzyl-5-fluorouracil, TRC

Artikelnummer. 30357005
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30357005 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30357005 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4175705G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,3-Dibenzyl-5-fluorouracil
CAS 75500-02-6
Molekylær formel C18 H15 F N2 O2
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C18H15FN2O2/c19-16-13-20(11-14-7-3-1-4-8-14)18(23)21(17(16)22)12-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,13H,11-12H2
SMIL FC1=CN(Cc2ccccc2)C(=O)N(Cc3ccccc3)C1=O
IUPAC navn 1,3-dibenzyl-5-fluoropyrimidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 310.32
Formel vægt 310.1118
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.