Få mere at vide
1,3-Dibenzyl-5-cyanohexahydropyrimidine, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11308075
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308075 5 g 5g
11318075 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11308075 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08264.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86236-77-3
Molekylær formel C19H21N3
Molekylvægt (g/mol) 291.398
MDL nummer MFCD00051959
InChI nøgle PSDQOOQJPHTEIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibenzyl-5-cyanohexahydropyrimidine, 1,3-dibenzylhexahydropyrimidine-5-carbonitrile, 1,3-bisbenzyl-1,3-diazaperhydroine-5-carbonitrile, maybridge1_003279, 5-pyrimidinecarbonitrile,hexahydro-1,3-bis phenylmethyl
PubChem CID 2806026
IUPAC navn 1,3-dibenzyl-1,3-diazinane-5-carbonitrile
SMIL C1C(CN(CN1CC2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dibenzyl-5-cyanohexahydropyrimidine
Smeltepunkt 77°C to 82°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 5572924
Formel vægt 291.39
Procent renhed 99%