Få mere at vide
1,3-Dibenzyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dibenzyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium Chloride |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19N2.ClH/c1-3-9-18(10-4-1)15-22-17-23(16-19-11-5-2-6-12-19)21-14-8-7-13-20(21)22;/h1-14,17H,15-16H2;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 334.1237 |