Få mere at vide
1,3-dibenzoyloxybenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464230
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464230 100 g 100g
11494014 5 g 5g
11404024 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464230 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11983.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 94-01-9 | Molekylformel: C20H14O4 | Molekylvægt: 318,33 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-01-9
Molekylær formel C20H14O4
Molekylvægt (g/mol) 318.33
MDL nummer MFCD00016576
InChI nøgle SUQGLJRNDJRARS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibenzoyloxybenzene, resorcinol dibenzoate, 1,3-benzenediol, dibenzoate, 1,3-phenylene dibenzoate, m-phenylene dibenzoate, resorcinol, dibenzoate, 1,3-bis benzoyloxy benzene, 3-benzoyloxy phenyl benzoate, 1,3-benzenediol, 1,3-dibenzoate, 1,3-phenylenedibenzoate
PubChem CID 66742
IUPAC navn (3-benzoyloxyphenyl)benzoat
SMIL O=C(OC1=CC(OC(=O)C2=CC=CC=C2)=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dibenzoyloxybenzene
Smeltepunkt 116 °C til 119 °C
Flammepunkt 93 °C (199 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 2059467
Formel vægt 318.33
Procent renhed 98%