Få mere at vide
1,3-Diaminopropan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Diaminopropane |
| CAS | 109-76-2 |
| Molekylær formel | C3H10N2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,3-Diamino-n-propane, 1,3-Diaminopropane, 1,3-Propylenediamine, 1,3-Trimethylenediamine, 3-Aminopropylamine, DAP, NSC 8154, TMEDA, Trimethylenediamine, alpha,ω-Propanediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2 |
| SMIL | NCCCN |
| Molekylvægt (g/mol) | 74.12 |
| Formel vægt | 74.0844 |