Få mere at vide
1,3-Diaminopropane, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -12°C |
| Tæthed | 0.89 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 137°C to 140°C/1013 mbar |
| MDL nummer | MFCD00008228 |
| Mængde | 500 mL |
| Synonym | 1,3-Diaminopropane, 1,3-Propanediamine, Trimethylenediamine, 1,3-Diaminopropane |