Få mere at vide
1,3-Diaminopropane-d6, TRC
Artikelnummer. 30359833
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30359833 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30359833 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4166621MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diaminopropane-d6
CAS 90375-98-7
Molekylær formel C3 D6 H4 N2
Mængde 1 mg
Synonym 1,3-Propane-1,1,2,2,3,3-d6-diamine (9CI), 1,1,2,2,3,3-Hexadeuteriopropane-1,3-diamine, 1,3-Diaminopropane-d6, 1,3-Diaminopropane-D6, Trimethylenediamine-d6, 1,3-Propane-d6-diamine
InChI formel InChI=1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2
SMIL [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropane-1,3-diamine
Molekylvægt (g/mol) 80.162
Formel vægt 80.122