Få mere at vide
1,3-Diaminopropan, 98%
Artikelnummer. 11493914
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493914 2500 mL 2500ml
11474230 100 mL 100ml
11483914 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11493914 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11932.0F
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 109-76-2 | C3H10N2 | 74,127 g/mol
1,3-Diaminopropan er almindeligt anvendt til fremstilling af cholinesterasehæmmere og trombosehæmmere. Det bruges også som et polymertværbindingsmiddel, polyurethanforlænger og spraybelægninger. Det er involveret i fremstillingen af agrokemikalier og farmaceutiske mellemprodukter. Desuden fungerer det som en byggesten i syntesen af heterocykliske forbindelser, som finder anvendelse i tekstil efterbehandling. Ud over dette bruges det som en ligand og danner koordinationskomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-diaminopropan er almindeligt anvendt til fremstilling af cholinesterasehæmmere og trombosehæmmere. Det bruges også som et polymertværbindingsmiddel, polyurethanforlænger og spraybelægninger. Det er involveret i fremstillingen af agrokemikalier og farmaceutiske mellemprodukter. Desuden fungerer det som en byggesten i syntesen af heterocykliske forbindelser, som finder anvendelse i tekstil efterbehandling. Ud over dette bruges det som en ligand og danner koordinationskomplekser.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Luftfølsom. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-76-2
Molekylær formel C3H10N2
Molekylvægt (g/mol) 74.127
MDL nummer MFCD00008228
InChI nøgle XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diaminopropane, 1,3-propanediamine, trimethylenediamine, 1,3-propylenediamine, propandiamine, alpha,omega-propanediamine, unii-cb3isl56kg, ccris 4054, 1,3-propane diamine, cb3isl56kg
PubChem CID 428
ChEBI CHEBI:15725
IUPAC navn propan-1,3-diamin
SMIL C(CN)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diaminopropane
Smeltepunkt -12 °C
Tæthed 0.888
pH >12
Kogepunkt 134 °C til 136 °C
Flammepunkt 48 °C (118 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.4573
Mængde 2500 mL
FN nummer UN2734
Beilstein 605277
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 74.13
Procent renhed 98%