Få mere at vide
1,3-Diaminopropan, 98%
Beskrivelse
1,3-Diaminopropan er almindeligt anvendt til fremstilling af cholinesterasehæmmere og trombosehæmmere. Det bruges også som et polymertværbindingsmiddel, polyurethanforlænger og spraybelægninger. Det er involveret i fremstillingen af agrokemikalier og farmaceutiske mellemprodukter. Desuden fungerer det som en byggesten i syntesen af heterocykliske forbindelser, som finder anvendelse i tekstil efterbehandling. Ud over dette bruges det som en ligand og danner koordinationskomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,3-diaminopropan er almindeligt anvendt til fremstilling af cholinesterasehæmmere og trombosehæmmere. Det bruges også som et polymertværbindingsmiddel, polyurethanforlænger og spraybelægninger. Det er involveret i fremstillingen af agrokemikalier og farmaceutiske mellemprodukter. Desuden fungerer det som en byggesten i syntesen af heterocykliske forbindelser, som finder anvendelse i tekstil efterbehandling. Ud over dette bruges det som en ligand og danner koordinationskomplekser.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Luftfølsom. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler og kuldioxid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Diaminopropane |
| Smeltepunkt | -12 °C |
| Tæthed | 0.888 |
| pH | >12 |
| Kogepunkt | 134 °C til 136 °C |
| Flammepunkt | 48 °C (118 °F) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Brydningsindeks | 1.4573 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN2734 |
| Show More |
Safety and Handling
- 1,3-Diaminopropane
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Propanediamine