Få mere at vide
1,3-Diaminopropane, 98%
Artikelnummer. 11474230
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474230 100 mL 100ml
11483914 500 mL 500ml
11493914 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11474230 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11932.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-76-2 | C3H10N2 | 74.127 g/mol
1,3-Diaminopropan er almindeligt anvendt til fremstilling af cholinesterasehæmmere og trombosehæmmere. Det bruges også som et polymertværbindingsmiddel, polyurethanforlænger og spraybelægninger. Det er involveret i fremstillingen af agrokemikalier og farmaceutiske mellemprodukter. Desuden fungerer det som en byggesten i syntesen af heterocykliske forbindelser, som finder anvendelse i tekstil efterbehandling. Ud over dette bruges det som en ligand og danner koordinationskomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-diaminopropan er almindeligt anvendt til fremstilling af cholinesterasehæmmere og trombosehæmmere. Det bruges også som et polymertværbindingsmiddel, polyurethanforlænger og spraybelægninger. Det er involveret i fremstillingen af agrokemikalier og farmaceutiske mellemprodukter. Desuden fungerer det som en byggesten i syntesen af heterocykliske forbindelser, som finder anvendelse i tekstil efterbehandling. Ud over dette bruges det som en ligand og danner koordinationskomplekser.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Luftfølsom. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-76-2
Molekylær formel C3H10N2
Molekylvægt (g/mol) 74.127
MDL nummer MFCD00008228
InChI nøgle XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diaminopropane, 1,3-propanediamine, trimethylenediamine, 1,3-propylenediamine, propandiamine, alpha,omega-propanediamine, unii-cb3isl56kg, ccris 4054, 1,3-propane diamine, cb3isl56kg
PubChem CID 428
ChEBI CHEBI:15725
IUPAC navn propan-1,3-diamin
SMIL C(CN)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diaminopropane
Smeltepunkt -12°C
Tæthed 0.888
pH >12
Kogepunkt 134°C to 136°C
Flammepunkt 48°C (118°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.4573
Mængde 100 mL
FN nummer UN2734
Beilstein 605277
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 74.13
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Diaminopropane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Propanediamine