Få mere at vide
1,3-diaminocyclohexan, 95+%, blanding af cis- og trans-isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10684363 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10684363 10 mL Glasflaske 10ml
1 options
Artikelnummer. 10684363 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 370240100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 3385-21-5 | C6H14N2 | 114,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Diaminocyclohexane
Navn note Blanding af isomerer
CAS 3385-21-5
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 0.9500g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (summen af cis og trans) (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H14N2
Lineær formel C6H10(NH2)2
Brydningsindeks 1.49
MDL nummer MFCD00059563
Mængde 10 mL
Specifik vægtfylde 0.95
Synonym 1,3-diaminocyclohexane, 1,3-cyclohexanediamine, cyclohex-1,3-ylenediamine, ccris 6679, 2,4-diaminocyclohexane, acmc-20ap4j, 1,3-diamino-cyclohexane, cyclohexane-1.3-diamine, rac-1,3-cyclohexanediamine, 1r,3s-3-azaniumylcyclohexyl azanium
InChI nøgle GEQHKFFSPGPGLN-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CC(CC(C1)N)N
IUPAC navn cyclohexan-1,3-diamin
Molekylvægt (g/mol) 114.19
PubChem CID 18814
Formel vægt 114.19
Procent renhed 95+%
Fysisk form Væske