Få mere at vide
1,3-Diamino-2-propanol, TRC
Artikelnummer. 30363187
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363187 25 g
30359926 10 g
30362445 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30363187 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41663025G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-29-5
Molekylær formel C3H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 90.12
Synonym (3-Amino-2-hydroxypropyl)amine, 1,3-Diamino-2-hydroxypropane, 1,3-Diamino-2-propanol, 1,3-Diaminopropan-2-ol, 2-Hydroxy-1,3-diaminopropane, 2-Hydroxy-1,3-propanediamine, 2-Hydroxypropylenediamine, Dapol, NSC 6070
IUPAC navn 1,3-diaminopropan-2-ol
SMIL NCC(O)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diamino-2-propanol
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C3H10N2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2,4-5H2
Formel vægt 90.0793