Få mere at vide
1,3-diamino-2-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474167
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474167 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 11474167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19618.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 616-29-5 | C3H10N2O | 90.13 g/mol
Det finder sin anvendelse som formaldehyd-absorbenten, kuldioxid og syregasabsorption. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt og i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det finder sin anvendelse som formaldehyd-absorbenten, kuldioxid og syregasabsorption. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt og i organisk syntese.
Opløselighed Meget opløselig i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diamino-2-propanol
CAS 616-29-5
Smeltepunkt 40°C to 45°C
Kogepunkt 235°C
Flammepunkt >110°C
Molekylær formel C3H10N2O
MDL nummer MFCD00008142
Mængde 250 g
Beilstein 741859
Synonym 1,3-diamino-2-propanol, 1,3-diamino-2-hydroxypropane, diaminoisopropanol, 2-hydroxy-1,3-diaminopropane, 2-propanol, 1,3-diamino
Opløselighedsinformation Very soluble aq. soln..
InChI nøgle UYBWIEGTWASWSR-UHFFFAOYSA-N
SMIL NCC(O)CN
IUPAC navn 1,3-diaminopropan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 90.13
PubChem CID 61157
Formel vægt 90.13
Procent renhed 97%