Få mere at vide
1,3-diamino-2-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454167
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454167 10 g 10g
11464167 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19618.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 616-29-5 | C3H10N2O | 90.126 g/mol
Det finder sin anvendelse som formaldehyd-absorbenten, kuldioxid og syregasabsorption. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt og i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det finder sin anvendelse som formaldehyd-absorbenten, kuldioxid og syregasabsorption. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt og i organisk syntese.
Opløselighed Meget opløselig i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-29-5
Molekylær formel C3H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 90.126
MDL nummer MFCD00008142
InChI nøgle UYBWIEGTWASWSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diamino-2-propanol, 1,3-diamino-2-hydroxypropane, diaminoisopropanol, 2-hydroxy-1,3-diaminopropane, 2-propanol, 1,3-diamino, 2-hydroxy-1,3-propanediamine, 1,3-diamino-2-hydroxy-propane, 2-propanol,3-diamino, acmc-1b1xv, 1,3 diamino-propan-2-ol
PubChem CID 61157
IUPAC navn 1,3-diaminopropan-2-ol
SMIL C(C(CN)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diamino-2-propanol
Smeltepunkt 40°C to 45°C
Kogepunkt 235°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 10 g
Beilstein 741859
Opløselighedsinformation Very soluble in water.
Formel vægt 90.13
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Diamino-2-propanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Diamino-2-propanol