Få mere at vide
1,3-Diamino-2-hydroxypropane, 95%
Artikelnummer. 10595481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10595481 5 g Glasflaske 5g
10337611 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10595481 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112220050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 616-29-5 | C3H10N2O | 90.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-29-5
Molekylær formel C3H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 90.12
MDL nummer MFCD00008142
InChI nøgle UYBWIEGTWASWSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diamino-2-propanol, 1,3-diamino-2-hydroxypropane, diaminoisopropanol, 2-hydroxy-1,3-diaminopropane, 2-propanol, 1,3-diamino, 2-hydroxy-1,3-propanediamine, 1,3-diamino-2-hydroxy-propane, 2-propanol,3-diamino, acmc-1b1xv, 1,3 diamino-propan-2-ol
PubChem CID 61157
IUPAC navn 1,3-diaminopropan-2-ol
SMIL C(C(CN)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Diamino-2-hydroxypropane
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 39°C to 45°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 114°C (5.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCH2CH(OH)CH2NH2
Mængde 5 g
Beilstein 04, 290
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,insoluble in diethyl ether,benzene
Formel vægt 90.12
Procent renhed 95%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Diamino-2-hydroxypropane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.