Få mere at vide
1,3-Diacetoxypropane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Diacetoxypropane |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O4/c1-6(8)10-4-3-5-11-7(2)9/h3-5H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 160.0736 |