missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,3-Diacetoxypropane, TRC

Artikelnummer. 30354681
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30354681 2.5 g 2.5g
30348818 500 mg -
30363115 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354681 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD3075732.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 628-66-0
Molekylær formel C7H12O4
Molekylvægt (g/mol) 160.17
IUPAC navn 3-acetyloxypropyl acetate
SMIL CC(=O)OCCCOC(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,3-Diacetoxypropane
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H12O4/c1-6(8)10-4-3-5-11-7(2)9/h3-5H2,1-2H3
Formel vægt 160.0736
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.