Få mere at vide
1,3-Diacetoxybenzen, 97%
Artikelnummer. 11484573
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484573 50 g 50g
11494573 250 g 250g
11474573 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484573 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11547.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
CAS: 108-58-7 | C10H10O4 | 194,186 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-58-7
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.186
MDL nummer MFCD00008701
InChI nøgle STOUHHBZBQBYHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diacetoxybenzene, resorcinol diacetate, 1,3-benzenediol, diacetate, m-phenylenediacetate, resorcinol, diacetate, m-phenylene di acetate, 1,3-dihydroxybenzene diacetate, dihydroxybenzene diacetate, 1,3-phenylene diacetate, 1,3-benzenediol, 1,3-diacetate
PubChem CID 7942
IUPAC navn (3-acetyloxyphenyl)acetat
SMIL CC(=O)OC1=CC(=CC=C1)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diacetoxybenzene
Tæthed 1.179
Kogepunkt 278°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.503
Mængde 50 g
Beilstein 1875007
Formel vægt 194.19
Procent renhed 98%