Få mere at vide
1,3-Diacetoxy-2-(acetoxymethoxy)propane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Diacetoxy-2-(acetoxymethoxy)propane |
| CAS | 86357-13-3 |
| Molekylær formel | C10H16O7 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,3-Diacetate-2-[(acetyloxy)methoxy]-1,3-propanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O7/c1-7(11)14-4-10(5-15-8(2)12)17-6-16-9(3)13/h10H,4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(=O)OCOC(COC(=O)C)COC(=O)C |
| IUPAC navn | [3-acetyloxy-2-(acetyloxymethoxy)propyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.23 |
| Formel vægt | 248.0896 |