Få mere at vide
1,3-Diacetin (Technical grade, ~50%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Diacetin (Technical grade) |
| CAS | 105-70-4 |
| Molekylær formel | C7H12O5 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1,3-Diacetoxy-2-propanol, Glycerine 1,3-Diacetate, Glycerol 1,3-Diacetate, 1,2,3-Propanetriol 1,3-Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O5/c1-5(8)11-3-7(10)4-12-6(2)9/h7,10H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)OCC(O)COC(=O)C |
| IUPAC navn | (3-acetyloxy-2-hydroxypropyl) acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.17 |
| Formel vægt | 176.0685 |