Få mere at vide
1,3-Di-o-tolylguanidine, 99%
Artikelnummer. 11436177
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436177 500 g 500g
11416177 25 g 25g
11426177 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11436177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25127.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 97-39-2 | C15H17N3 | 239.322 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-39-2
Molekylær formel C15H17N3
Molekylvægt (g/mol) 239.322
MDL nummer MFCD00008513
InChI nøgle OPNUROKCUBTKLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-di-o-tolylguanidine, di-o-tolylguanidine, dotg, vulkacite dotg, ditolylguanidine, 1,3-ditolylguanidine, vulkacit dotg, eveite dotg, vulkacit dotg/c, nocceler dt
PubChem CID 7333
IUPAC navn 1,2-bis(2-methylphenyl)guanidin
SMIL CC1=CC=CC=C1NC(=NC2=CC=CC=C2C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Di-o-tolylguanidine
Smeltepunkt 176°C to 178°C
Mængde 500 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 239.32
Procent renhed 99%