Få mere at vide
Alfa Aesar™ 1,3-Di-n-butylxanthine, 98%
Artikelnummer. 11464487
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464487 25 g 25g
11474487 100 g 100g
11484487 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464487 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. B20491.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 2850-36-4
Molekylær formel C13H20N4O2
Molekylvægt (g/mol) 264.329
MDL nummer MFCD00798591
InChI nøgle HDAPVDGMACVEKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibutylxanthine, 1,3-di-n-butylxanthine, 1,3-dibutyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, 1,3-dibutyl-3,7-dihydro-1h-purine-2,6-dione, unii-ir9d2ugy27, ir9d2ugy27, 1,3-dibutyl-3,7-dihydro-purine-2,6-dione, acmc-20a2rg, 1,3-di-n-butyl-xanthine, 1,3-di-n-butyl xanthine
PubChem CID 101421
IUPAC navn 1,3-dibutyl-7H-purine-2,6-dione
SMIL CCCCN1C2=C(C(=O)N(C1=O)CCCC)NC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Di-n-butylxanthine
Mængde 25 g
Formel vægt 264.33
Procent renhed 98%