Få mere at vide
1,3-Di-n-butyl-2-thiobarbituric acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480588
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 11480588
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24707.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 54443-89-9 | C12H20N2O2S | 256.364 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54443-89-9
Molekylær formel C12H20N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 256.364
MDL nummer MFCD00674068
InChI nøgle JNFBSDIDVPDZHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibutyl-2-thiobarbituric acid, 1,3-di-n-butyl-2-thiobarbituric acid, 4,6 1h,5h-pyrimidinedione, 1,3-dibutyldihydro-2-thioxo, 1,3-dibutyl-2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, acmc-1asrh, 1,3-dibutyl-2-thioxohexahydropyrimidine-4,6-dione, 1,3-dibutyl-2-thioxo-1,3,5-trihydropyrimidine-4,6-dione
PubChem CID 108592
IUPAC navn 1,3-dibutyl-2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione
SMIL CCCCN1C(=O)CC(=O)N(C1=S)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Di-n-butyl-2-thiobarbituric acid
Smeltepunkt 61°C to 63°C
Mængde 1 g
Formel vægt 256.37
Procent renhed 98%