Få mere at vide
1,3-Di-BOC-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine, 96%
Artikelnummer. 10614945 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10614945 1 g Glasflaske 1g
10725915 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10614945 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399750010
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 207857-15-6 | C12H20F3N3O6S | 391.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207857-15-6
Molekylær formel C12H20F3N3O6S
Molekylvægt (g/mol) 391.36
InChI nøgle GOQZIPJCBUYLIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-di-boc-2-trifluoromethylsulfonyl guanidine, goodman's reagent, n,n'-di-boc-n-triflylguanidine, 1,3-bis tert-butoxycarbonyl-2-trifluoromethanesulfonyl guanidine, 1,3-bis tert-butoxycarbonyl-2-trifluoromethylsulfonyl guanidine, 1,3-di-boc-2-trifluoromethanesulfonyl guanidine, tert-butyl n-n-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl-n'-trifluoromethylsulfonyl carbamimidoyl carbamate, tert-butyl n-tert-butoxycarbonyl amino trifluoromethanesulfonylimino methyl carbamate, tert-butyl n-tert-butoxycarbonyl-n'-trifluoromethyl sulphonyl carbamimidoyl carbamate
PubChem CID 3694570
IUPAC navn tert-butyl N-[N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-N'-(trifluormethylsulfonyl)carbamimidoyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(=NS(=O)(=O)C(F)(F)F)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Di-BOC-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine
Smeltepunkt 111°C to 113°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 391.36
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Di-BOC-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.