Få mere at vide
1,3-Di-(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethylhydantoin, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321037
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30321037 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30321037 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA12635650
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Di-(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethylhydantoin
CAS 26850-24-8
Analyt- eller komponentnavne 1,3-Di-(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethylhydantoin
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C9 H16 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 1,3-Di-(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethylhydantoin, 2,4-Imidazolidinedione, 1,3-bis(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethyl-, Hydantoin, 1,3-bis(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethyl- (8CI), 1,3-Bis(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, 1,3-Bis(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethylhydantoin, 1,3-Bis(hydroxyethyl)-5,5-dimethylhydantoin, 1,3-Bis(β-hydroxyethyl)-5,5-dimethylhydantoin, 1,3-Di(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethylhydantoin, 1,3-Di-(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethylhydantoin, Dantocol DHE, N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)dimethylhydantoin
InChI formel InChI=1S/C9H16N2O4/c1-9(2)7(14)10(3-5-12)8(15)11(9)4-6-13/h12-13H,3-6H2,1-2H3
SMIL CC1(C)N(CCO)C(=O)N(CCO)C1=O
IUPAC navn 1,3-bis(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 216.234
Mængde 50 mg
Formel vægt 216.111 g/mol