Få mere at vide
1,3-Cyclopentanedione, 99%
Artikelnummer. 10391384 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10391384 25 g Glasflaske 25g
10104340 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10391384 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 175720250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3859-41-4 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3859-41-4
Molekylær formel C5H6O2
Molekylvægt (g/mol) 98.10
MDL nummer MFCD00001405
InChI nøgle LOGSONSNCYTHPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77466
ChEBI CHEBI:41456
IUPAC navn cyclopentan-1,3-dion
SMIL O=C1CCC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Cyclopentanedione
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 148°C to 153°C
Farve Okker til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C5H6(=O)2
Mængde 25 g
Synonym 1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentadione, 1.3-cyclopentanedione, cyclopentan-1,3-dion, 1,3cyclopentadione, 1,3 cyclopentadione, 1,3-cyclopentandione, 1,3-dioxocyclopentane, cyclopentan-1,3-dione, 1,3-cyclopentane dione
Formel vægt 98.1
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver