Få mere at vide
1,3-Cyclopentanedione, 98%
Artikelnummer. 11398375
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398375 5 g 5g
11388375 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398375 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10336.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3859-41-4 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
1,3-cyclopentandion anvendes i syntesen af pgd2. Reatant i syntesen af fusioneret dihydrofuran.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3 cyclopentandion anvendes i syntesen af pgd2. Reatant i syntesen af fusioneret dihydrofuran.
Opløselighed Meget opløselig i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3859-41-4
Molekylær formel C5H6O2
Molekylvægt (g/mol) 98.10
MDL nummer MFCD00001405
InChI nøgle LOGSONSNCYTHPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77466
ChEBI CHEBI:41456
IUPAC navn cyclopentan-1,3-dion
SMIL O=C1CCC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Cyclopentanedione
Smeltepunkt 151 °C til 153 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1362728
Synonym 1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentadione, 1.3-cyclopentanedione, cyclopentan-1,3-dion, 1,3cyclopentadione, 1,3 cyclopentadione, 1,3-cyclopentandione, 1,3-dioxocyclopentane, cyclopentan-1,3-dione, 1,3-cyclopentane dione
Opløselighedsinformation Very soluble in water.
Formel vægt 98.1
Procent renhed 98%