Få mere at vide
1,3-Cyclooctadiene, 97%
Artikelnummer. 11348475
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348475 5 g 5g
11358475 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348475 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10516.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1700-10-3 | C8H12 | 108.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1700-10-3
Molekylær formel C8H12
Molekylvægt (g/mol) 108.18
MDL nummer MFCD00001751
InChI nøgle RRKODOZNUZCUBN-CCAGOZQPSA-N
Synonym 1,3-cyclooctadiene, cyclooctadiene, 1z,3z-cycloocta-1,3-diene, cis,cis-1,3-cyclooctadiene, cycloocta-1,3-diene, 1,3-cyclooctadiene, z,z, cyclooctadienes, 1.3-cyclooctadiene, 1e,3z-1,3-cyclooctadiene, 1,3-cod
PubChem CID 299882
IUPAC navn (1Z,3Z)-cycloocta-1,3-dien
SMIL C1CC\C=C/C=C\C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Cyclooctadiene
Smeltepunkt -53°C
Tæthed 0.869
Kogepunkt 142°C to 144°C
Flammepunkt 24°C (75°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.493
Mængde 5 g
FN nummer UN2520
Beilstein 1901033
Formel vægt 108.18
Procent renhed 97%