Få mere at vide
1,3-Cyclohexanedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Cyclohexanedione |
| CAS | 504-02-9 |
| Molekylær formel | C6H8O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Dihydro-1,3-benzenediol, 1,3-Dioxocyclohexane, Dihydroresorcinol, Hydroresorcinol, NSC 57477 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H2 |
| SMIL | O=C1CCCC(=O)C1 |
| IUPAC navn | cyclohexane-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.13 |
| Formel vægt | 112.0524 |