Få mere at vide
1,3-cyclohexandion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10530021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10530021 500 g 500g
10112570 100 g 100g
10629833 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10530021 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111175000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 504-02-9 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504-02-9
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.13
MDL nummer MFCD00001585
InChI nøgle HJSLFCCWAKVHIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-cyclohexanedione, dihydroresorcinol, 1,3-cyclohexandione, 1,3 cyclohexanedione, hydroresorcinol, resorcinol, dihydro, 1,3-cyclohexanone, unii-6uk3d2bxjt, 1,3-benzenediol, dihydro, 1,3-cyclohexane dione
PubChem CID 10434
ChEBI CHEBI:17766
IUPAC navn cyclohexan-1,3-dion
SMIL C1CC(=O)CC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Cyclohexanedione
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >101°C
Farve Beige til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 1% max. Sodium chloride (Argentometry)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H8(=O)2
Mængde 500 g
Beilstein 07, 554
Fieser 01,178
Merck Index 15, 3196
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,acetone and,boiling benzene,slightly soluble in ether,carbon disulfide and,petroleum ether
Formel vægt 112.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Cyclohexanedione
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /