Få mere at vide
1,3-cyclohexandion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10112570 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10112570 100 g 100g
10530021 500 g 500g
10629833 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10112570 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 111171000
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 504-02-9 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 504-02-9
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.13
MDL nummer MFCD00001585
InChI nøgle HJSLFCCWAKVHIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-cyclohexanedione, dihydroresorcinol, 1,3-cyclohexandione, 1,3 cyclohexanedione, hydroresorcinol, resorcinol, dihydro, 1,3-cyclohexanone, unii-6uk3d2bxjt, 1,3-benzenediol, dihydro, 1,3-cyclohexane dione
PubChem CID 10434
ChEBI CHEBI:17766
IUPAC navn cyclohexan-1,3-dion
SMIL C1CC(=O)CC(=O)C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Cyclohexanedione
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >101°C
Farve Beige til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 1% max. Sodium chloride (Argentometry)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H8(=O)2
Mængde 100 g
Beilstein 07, 554
Fieser 01,178
Merck Index 15, 3196
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,acetone and,boiling benzene,slightly soluble in ether,carbon disulfide and,petroleum ether
Formel vægt 112.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Cyclohexanedione
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.