Få mere at vide
1,3-Cyclohexanedione, 97%, may cont. up to 1% NaCl
Mængde:
25 g
50 g
100 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
25g
50g
Beskrivelse
Det bruges som et nitisinon-mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et nitisinon-mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand (
155 g/L) ved 20 C, °alkohol, chloroform, acetone, kogende benzen, ether (let), kulstofdisulfid (let) og petr ether (let).
Bemærkninger
Air& Lysfølsom. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
Det bruges som et nitisinon-mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand (
155 g/L) ved 20 C, °alkohol, chloroform, acetone, kogende benzen, ether (let), kulstofdisulfid (let) og petr ether (let).
Bemærkninger
Air& Lysfølsom. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Cyclohexanedione |
| Smeltepunkt | 101°C to 105°C |
| Tæthed | 1.1 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 385888 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Merck Index | 14,3178 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (155g/L) at 20°C,alcohol,chloroform,acetone,boiling benzene,ether (slightly),carbon disulfide (slightly),and petr ether (slightly). |
| Formel vægt | 112.13 |
| Procent renhed | ≥97% |
| Vis mere |