Få mere at vide
1,3-Cyclohexanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Cyclohexanediol |
| CAS | 504-01-8 |
| Molekylær formel | C6H12O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h5-8H,1-4H2 |
| SMIL | OC1CCCC(O)C1 |
| IUPAC navn | cyclohexan-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.15 |
| Formel vægt | 116.0837 |