Få mere at vide
1,3-Cyclohexanebis (methylamin), 99%, en blanding af cis og trans
Artikelnummer. 10684672 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10684672 5 g Glasflaske 5g
10562391 100 g Glasflaske 100g
10582581 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10684672 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 177480050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2579-20-6 | C8H18N2 | 142,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2579-20-6
Molekylær formel C8H18N2
Molekylvægt (g/mol) 142.24
MDL nummer MFCD00001522
InChI nøgle QLBRROYTTDFLDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-cyclohexanedimethanamine, 1,3-cyclohexanebis methylamine, 1,3-bis aminomethyl cyclohexane, cyclohexane-1,3-diyldimethanamine, 1,3-di aminomethyl cyclohexane, kodak silver halide solvent hs-103, cyclohexane, 1,3-bis aminomethyl, 3-aminomethyl cyclohexyl methanamine, 3-aminomethyl cyclohexyl methylamine
PubChem CID 17406
IUPAC navn [3-(aminomethyl)cyclohexyl]methanamin
SMIL C1CC(CC(C1)CN)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Cyclohexanebis(methylamine)
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -70°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 220°C
Flammepunkt 106°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H10(CH2NH2)2
Brydningsindeks 1.4920 to 1.494
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.94
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether
Formel vægt 142.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Cyclohexanebis(methylamine), mixture of cis and trans
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.